5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆ClNO₃ Punto di fusione: 146…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08236790 CAS Number: 54916-65-3 |