Stampa…
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307918-1G OR307918-5G
APOSOR307918-1GEA 293 EUR
APOSOR307918-1G APOSOR307918-5G
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
Formula: C₁₂H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787670
CAS Number: 948291-66-5