Stampa…
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307913-1G OR307913-5G
APOSOR307913-1GEA 302 EUR
APOSOR307913-1G APOSOR307913-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02741714
CAS Number: 351363-12-7