Stampa…
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307911-1G OR307911-5G
APOSOR307911-1GEA 302 EUR
APOSOR307911-1G APOSOR307911-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08899072
CAS Number: 917747-10-5