Stampa…
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307910-1G OR307910-5G
APOSOR307910-1GEA 78.6 EUR
APOSOR307910-1G APOSOR307910-5G
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Peso molecolare: 212,0753 g/mol
Punto di fusione: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865134
CAS Number: 90097-52-2
UN: 3261
ADR: 8,III