Stampa…
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307903-1G OR307903-5G
APOSOR307903-1GEA 293 EUR
APOSOR307903-1G APOSOR307903-5G
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 108097-04-7