Stampa…
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-2,7,8-trimethylquinoline
OR307887-1G OR307887-5G
APOSOR307887-1GEA 293 EUR
APOSOR307887-1G APOSOR307887-5G
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Formula: C₁₂H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 449199-19-3