Stampa…
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307883-1G OR307883-5G
APOSOR307883-1GEA 293 EUR
APOSOR307883-1G APOSOR307883-5G
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 948291-48-3