Stampa…
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307879-1G OR307879-5G
APOSOR307879-1GEA 293 EUR
APOSOR307879-1G APOSOR307879-5G
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 110139-48-5