Stampa…
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307878-1G OR307878-5G
APOSOR307878-1GEA 293 EUR
APOSOR307878-1G APOSOR307878-5G
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 948291-02-9