Stampa…
2,5,7-Trimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307877-1G OR307877-5G
APOSOR307877-1GEA 293 EUR
APOSOR307877-1G APOSOR307877-5G
2,5,7-Trimethylquinoline
2,5,7-Trimethylquinoline
Formula: C₁₂H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 102871-67-0