Stampa…
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2,6-dibromopyridine
OR30787-1G OR30787-5G OR30787-25G
APOSOR30787-1GEA 14.7 EUR
APOSOR30787-1G APOSOR30787-5G APOSOR30787-25G
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
2,6-Dibromopyridin-4-amine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Peso molecolare: 251,9100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00234047
CAS Number: 39771-34-1