Stampa…
6-Bromo-4-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307867-1G OR307867-5G
APOSOR307867-1GEA 286 EUR
APOSOR307867-1G APOSOR307867-5G
6-Bromo-4-methylquinoline
6-Bromo-4-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,08 g/mol
Punto di fusione: 100…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258893
CAS Number: 41037-28-9