Stampa…
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307862-1G OR307862-5G
APOSOR307862-1GEA 277 EUR
APOSOR307862-1G APOSOR307862-5G
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669723
CAS Number: 917562-03-9