4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307861-1G
OR307861-5G
APOSOR307861-1GEA
277
EUR
APOSOR307861-1G
APOSOR307861-5G
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Formula:
C₁₀H₈Cl₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08669722 CAS Number: 917562-02-8 |