Stampa…
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307860-1G OR307860-5G
APOSOR307860-1GEA 317 EUR
APOSOR307860-1G APOSOR307860-5G
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669721
CAS Number: 917562-01-7