Stampa…
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307859-1G OR307859-5G
APOSOR307859-1GEA 335 EUR
APOSOR307859-1G APOSOR307859-5G
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669719
CAS Number: 51617-12-0