Stampa…
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307858-1G OR307858-5G
APOSOR307858-1GEA 317 EUR
APOSOR307858-1G APOSOR307858-5G
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01870544
CAS Number: 342618-57-9