Stampa…
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307856-1G OR307856-5G
APOSOR307856-1GEA 188 EUR
APOSOR307856-1G APOSOR307856-5G
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272372
CAS Number: 53342-53-3