Stampa…
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307853-1G OR307853-5G
APOSOR307853-1GEA 219 EUR
APOSOR307853-1G APOSOR307853-5G
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline
Formula: C₁₀H₆Cl₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 203626-80-6