Stampa…
2-Methyl-4,7,8-trichloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7,8-Trichloro-2-methylquinoline
OR307850-1G OR307850-5G
APOSOR307850-1GEA 219 EUR
APOSOR307850-1G APOSOR307850-5G
2-Methyl-4,7,8-trichloroquinoline
2-Methyl-4,7,8-trichloroquinoline
Formula: C₁₀H₆Cl₃N
Peso molecolare: 246,520 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272309
CAS Number: 108097-02-5