Stampa…
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30785-1G OR30785-5G
APOSOR30785-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30785-1G APOSOR30785-5G
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669834
CAS Number: 42779-56-6