Stampa…
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
OR307843-1G OR307843-5G
APOSOR307843-1GEA 293 EUR
APOSOR307843-1G APOSOR307843-5G
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272455
CAS Number: 203626-56-6