Stampa…
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307841-1G OR307841-5G
APOSOR307841-1GEA 219 EUR
APOSOR307841-1G APOSOR307841-5G
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formula: C₁₅H₁₄ClNO₄
Punto di fusione: 106…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437572
CAS Number: 892874-60-1