Stampa…
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
OR30784-1G OR30784-250MG
APOSOR30784-1GEA 286 EUR
APOSOR30784-1G APOSOR30784-250MG
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
Peso molecolare: 192,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425719
CAS Number: 55403-35-5