Stampa…
6-Chloro-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
OR307839-1G OR307839-5G
APOSOR307839-1GEA 24.4 EUR
APOSOR307839-1G APOSOR307839-5G
6-Chloro-4-quinolinol
6-Chloro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024011
CAS Number: 23432-43-1