2-Chloro-3-cyanoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloroquinoline-3-carbonitrile
OR307835-1G
OR307835-5G
APOSOR307835-1GEA
293
EUR
APOSOR307835-1G
APOSOR307835-5G
2-Chloro-3-cyanoquinoline
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Formula:
C₁₀H₅ClN₂ Peso molecolare: 188,62 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08437566 CAS Number: 95104-21-5 |