Stampa…
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307833-1G OR307833-5G
APOSOR307833-1GEA 219 EUR
APOSOR307833-1G APOSOR307833-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437565
CAS Number: 136812-21-0