Stampa…
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307828-1G OR307828-5G
APOSOR307828-1GEA 293 EUR
APOSOR307828-1G APOSOR307828-5G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03045343
CAS Number: 483287-37-2