Stampa…
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307822-1G OR307822-5G
APOSOR307822-1GEA 293 EUR
APOSOR307822-1G APOSOR307822-5G
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 88499-96-1