Stampa…
4-Chloro-2,8-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307821-1G OR307821-5G
APOSOR307821-1GEA 98.8 EUR
APOSOR307821-1G APOSOR307821-5G
4-Chloro-2,8-dimethylquinoline
4-Chloro-2,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272352
CAS Number: 32314-39-9