Stampa…
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307810-1G OR307810-5G
APOSOR307810-1GEA 293 EUR
APOSOR307810-1G APOSOR307810-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087558
CAS Number: 6340-55-2