Stampa…
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30772-1G OR30772-250MG OR30772-500MG
APOSOR30772-1GEA 649 EUR
APOSOR30772-1G APOSOR30772-250MG APOSOR30772-500MG
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100052
CAS Number: 220340-46-5