Stampa…
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR30771-1G OR30771-50MG OR30771-250MG OR30771-500MG OR30771-2.5G
APOSOR30771-1GEA 335 EUR
APOSOR30771-1G APOSOR30771-50MG APOSOR30771-250MG APOSOR30771-500MG APOSOR30771-2.5G
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100044
CAS Number: 1215727-89-1