Stampa…
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1S,2R)-2-Aminocyclopentanol Hydrochloride
OR307678-1G OR307678-250MG
APOSOR307678-1GEA 525 EUR
APOSOR307678-1G APOSOR307678-250MG
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Peso molecolare: 137,61 g/mol
Punto di fusione: 228…229 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704797
CAS Number: 225791-13-9