Stampa…
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1S,2R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307675-1G OR307675-250MG
APOSOR307675-1GEA 137 EUR
APOSOR307675-1G APOSOR307675-250MG
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750528
CAS Number: 137170-89-9