Stampa…
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307608-1G OR307608-25G OR307608-5G
APOSOR307608-1GEA 21.5 EUR
APOSOR307608-1G APOSOR307608-25G APOSOR307608-5G
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07370092
CAS Number: 68327-04-8