Stampa…
Bis(4-bromophenyl)ether 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4'-Dibromodiphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(bromobenzene), 4 4'-OXYBIS(BROMOBENZENE)
OR3076-100G OR3076-25G
APOSOR3076-100GEA 0 EUR
APOSOR3076-100G APOSOR3076-25G
Bis(4-bromophenyl)ether 99%
Bis(4-bromophenyl)ether
Formula: C₁₂H₈Br₂O
Peso molecolare: 328,00 g/mol
Punto di ebollizione: 338…340 °C
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000095
CAS Number: 2050-47-7
EINECS: 218-090-7