Stampa…
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: AI-4-88
OR30756-1G OR30756-5G OR30756-25G
APOSOR30756-1GEA 43.7 EUR
APOSOR30756-1G APOSOR30756-5G APOSOR30756-25G
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Formula: C₁₂H₉N₃
Peso molecolare: 195,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005586
CAS Number: 1137-68-4