Stampa…
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Fornitore: Apollo Scientific
OR307555-1G OR307555-5G
APOSOR307555-1GEA 343 EUR
APOSOR307555-1G APOSOR307555-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Formula: C₁₂H₁₃ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00032767
CAS Number: 53503-49-4