Stampa…
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
OR307551-1G OR307551-250MG
APOSOR307551-1GEA 666 EUR
APOSOR307551-1G APOSOR307551-250MG
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Formula: C₈H₁₂N₂O
Peso molecolare: 152,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143157
CAS Number: 105786-40-1