Stampa…
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
OR307547-1G OR307547-250MG
APOSOR307547-1GEA 874 EUR
APOSOR307547-1G APOSOR307547-250MG
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₉NO₄
Peso molecolare: 253,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682617
CAS Number: 148257-06-1