Stampa…
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307538-1G OR307538-10G OR307538-5G
APOSOR307538-1GEA 14.7 EUR
APOSOR307538-1G APOSOR307538-10G APOSOR307538-5G
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152178
CAS Number: 18389-46-3