Stampa…
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30753-1G OR30753-250MG
APOSOR30753-1GEA 609 EUR
APOSOR30753-1G APOSOR30753-250MG
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Formula: C₉H₈BrNO
Peso molecolare: 226.08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10699229
CAS Number: 884855-68-9