4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307525-1G
OR307525-5G
APOSOR307525-1GEA
219
EUR
APOSOR307525-1G
APOSOR307525-5G
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Formula:
C₁₁H₁₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08754057 CAS Number: 929339-38-8 |