Stampa…
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307522-1G OR307522-5G
APOSOR307522-1GEA 335 EUR
APOSOR307522-1G APOSOR307522-5G
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07700220
CAS Number: 1171502-08-1