2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR307521-1G
OR307521-5G
APOSOR307521-1GEA
344
EUR
APOSOR307521-1G
APOSOR307521-5G
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272514 CAS Number: 203506-30-3 |