Stampa…
2,6-Dichloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307515-1G OR307515-25G OR307515-5G
APOSOR307515-1GEA 0 EUR
APOSOR307515-1G APOSOR307515-25G APOSOR307515-5G
2,6-Dichloroquinoline
2,6-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Punto di fusione: 161…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427194
CAS Number: 1810-72-6