Stampa…
4-Bromo-8-chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307510-1G OR307510-5G
APOSOR307510-1GEA 244 EUR
APOSOR307510-1G APOSOR307510-5G
4-Bromo-8-chloroquinoline
4-Bromo-8-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07700233
CAS Number: 927800-40-6