Stampa…
4-Bromo-7-chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307507-1G OR307507-5G
APOSOR307507-1GEA 96 EUR
APOSOR307507-1G APOSOR307507-5G
4-Bromo-7-chloroquinoline
4-Bromo-7-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,5000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07700232
CAS Number: 98519-65-4